Learn More
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
GREENER_CHOICE
Das Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist mit einer Benutzeroberfläche mit Farb-Touchscreen und einem Küvetteneinsatz erhältlich. Gen5 Lesegerät-Software mitgeliefert
Marke:  Agilent BioTek EPOCH2NS-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17227809
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek Epoch 2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer zeigt ein hervorragendes Leistungsverhalten bei UV-Vis-Absorptionsmessungen. Mit der verfügbaren Take3 Mikrovolumenplatte können Messungen in 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Küvetten und von Mikrovolumenproben durchgeführt werden. Der breite Wellenlängenbereich ermöglicht Anwendungen von der Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in den Assays für niedriges UV-Licht bis hin zu mikrobiellen Wachstumsassays mit höheren Wellenlängen.
Epoch 2 ist anwenderfreundlich, und die optionale Touchscreen-Oberfläche macht es einfach, vordefinierte Protokolle auszuwählen oder benutzerdefinierte Programme zu definieren. Modi für Endpunkt-, Kinetik- und Spektralscans, Wellbereich-Scans sowie Inkubation und Schütteln ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fotodiode
96 Wells: 8 s, 384 Wells: 14 s
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
22 in.
Kein Touchscreen, kein Küvetteneinsatz
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Xenon-Blitzlampe
±2 nm
Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung in ELISA und Mikrobenwachstum-Assays
50/60 Hz
EPOCH2NS.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek Epoch2 Mikrotiterplatten-Spektralphotometer > Ohne Touchscreen; ohne Küvetteneinsatz