Learn More
Gibco™ EpiLife™ CF Kit
GREENER_CHOICE
EpiLife™ CF-Kit
Marke:  Gibco™ MEPICF500
Artikelnummer. 11657124
  • 232.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Steriles, flüssiges Medium, das ohne Calciumchlorid für die langfristige, serumfreie Kultur von menschlichen epidermalen Keratinozyten und menschlichen Hornhaut-Epithelzellen hergestellt wird. Dieses Basismedium erfordert die Zugabe eines geeigneten Wachstumszusatz vor der Verwendung. Calciumchlorid wird als separate Komponente mit jeder Flasche Medium geliefert. EpiLife erweitert die In-vitro-Lebensdauer humaner epidermaler Keratinozyten im Vergleich zu anderen serumfreien Mediensystemen. Dieses Basismedium umfasst keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs und enthält essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze. Es enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. EpiLife™ Medium ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2 und 95 % Luft ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keratinozyten, Epithelzellen
Flüssig
Serumfrei
Steril gefiltert
Kein Calciumchlorid
500 mL
Säugetierzellkultur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
CF Kit
Steril gefiltert
HEPES, Phenolrot
Cascade Biologics™, EpiLife™
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ EpiLife™ CF Kit > 500 ml