Learn More
BRAND™ Konische Dichtung aus EPDM-Gummi
Für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben platzieren.
Marke:  BRAND™ 462617
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10689071
  • 82.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Gummi (EPDM)
  • Konische Form
  • Sorgt für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird für Filtertrichter und Filterkolben verwendet
10
EPDM
28 mm
16 mm
Gummidichtung, konisch