Beschreibung
- ND24
- 24-400
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 40 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
27,5 mm | |
40 ml | |
24-400 | |
Schraubverschluss | |
EPA Vial Kit |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
Polypropylen | |
95 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Braunglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum > 40 ml, 3.2 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur