Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
56.03 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
Spezifikation
Gewindehals | |
27,5 mm | |
40 mL | |
24-400 |
Braun | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
95 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Braun, 40 ml, 95 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur