Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
67.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
Spezifikation
Gewindehals | |
27.5 mm | |
40 ml | |
24 – 400 | |
Schraubverschluss | |
EPA | |
TOC (EPA) |
Durchsichtig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
40 mL | |
95 mm | |
Fläschchen |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Transparent, 40 ml, 95 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur