Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin gelblich, Dinatriumsalz, rein, hochrein, biologisches Färbemittel
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
31.66 CHF - 254.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17372-87-1 |
---|---|
Summenformel | C20H12Br4Na2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 745.904 |
MDL-Nummer | MFCD00005040 |
InChI-Schlüssel | MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5' |
PubChem CID | 91886399 |
IUPAC-Name | Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10061830
|
Thermo Scientific Chemicals
152880250 |
25 g | Glasflasche |
31.66 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10646932
|
Thermo Scientific Chemicals
152881000 |
100 g | Glasflasche |
81.41 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10676584
|
Thermo Scientific Chemicals
152885000 |
500 g | Glasflasche |
254.27 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
IndikatorChemische Identifikatoren
17372-87-1 | |
745.904 | |
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L | |
91886399 | |
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] |
C20H12Br4Na2O8 | |
MFCD00005040 | |
2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5' | |
Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat |
Spezifikation
Eosin Y | |
High purity biological stain | |
90% min. (on dry substance) | |
MFCD00005040 | |
15, 3658 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
Echt | |
Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat | |
91886399 | |
10% max. | |
1.018 | |
Braun bis rot |
>300.0°C | |
17372-87-1 | |
C20H12Br4Na2O8 | |
19, IV, 2917 | |
2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5' | |
MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L | |
C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+] | |
745.904 | |
691.85 | |
Rein | |
1.0180g/mL | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
- Eosin Y
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.