Learn More
Enzym-Lagerpuffer in TBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™
Zur Gefrierlagerung von Enzymen
39.95 CHF - 52.99 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
---|---|
Produkttyp | Enzym-Lagerpuffer in TBS und Glycerin |
Form | Flüssig |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Enzym-Lagerpuffer in TBS und Glycerin | |
Flüssig |