Learn More
Cytiva Envirochek™ HV Probenkapsel aus Polyester
Envirochek™ HV-Kapseln sind für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten zugelassen.
253.00 CHF - 4550.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Urethan-Kleber |
---|---|
Material (Membran) | Polypropylen, gesponnen |
Porengröße | 1 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1300 cm2 |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17174221
|
Cytiva
12099 |
Je 1 |
253.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17164221
|
Cytiva
12098 |
25/Pkg., einzeln verpackt |
4550.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zugelassen für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten von bis zu 50 l Wasser gemäß EPA-Methode 1623.1 mit einem schnelleren, sichereren und einfacheren Protokoll als andere Methoden, einschließlich der Verarbeitung von bis zu 8 Proben auf einmal mit unserem Schüttler
Spezifikation
Urethan-Kleber | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Gerader# Schlauchanschluss |
Polypropylen, gesponnen | |
Unsteril | |
Polycarbonat |