Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer
Zertifizierte umweltverträgliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber.
Marke:  H-B Instrument™ B60504-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13079132
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltfreundliches Thermometer mit EnviroKleen™-Zertifikat
  • Enthalten eine grüne, nicht-toxische, bioabbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit vor einem bleifreien, schwarz-weißen Glas
  • Entsprechen Regierungs-, Bildungs- und Industrieverfügungen zum Kauf von “umweltfreundlichen” Produkten
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Sollten Sie einen anwenderbezogenen Kalibrierungsbericht für das Thermometer benötigen, sind Thermometer mit werksseitiger Kalibrierung oder maßgeschneiderte Kalibrierungs-Dienstleistungen erhältlich.
Certifications
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Compliance
Hergestellt und getestet von unserem Qualitätsteam in den USA.
Spezifikation
Spezifikation
NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA
Gesamt
200 mm
Glas
150 °C
-10 bis +150 °C
±1 °C, ±1,5 °C über 110 °C
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
7,9 in.
200 mm
Thermometer
-10 °C
Ja
1 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer > Temp. Range: -20deg. to 150deg.C; Total Immersion; Length: 200mm (7.9 in.)