Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer
Zertifizierte umweltverträgliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber.
Marke:  H-B Instrument™ B60509-0200
122.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13029142
  • 156.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Umweltfreundliches Thermometer mit EnviroKleen™-Zertifikat
  • Enthalten eine grüne, nicht-toxische, bioabbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit vor einem bleifreien, schwarz-weißen Glas
  • Entsprechen Regierungs-, Bildungs- und Industrieverfügungen zum Kauf von “umweltfreundlichen” Produkten
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Sollten Sie einen anwenderbezogenen Kalibrierungsbericht für das Thermometer benötigen, sind Thermometer mit werksseitiger Kalibrierung oder maßgeschneiderte Kalibrierungs-Dienstleistungen erhältlich.
Certifications
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Compliance
Hergestellt und getestet von unserem Qualitätsteam in den USA.
Spezifikation
Spezifikation
A2LA, NIST, DAkkS/PTB
Teilweises Eintauchen
16,5 in.
420 mm
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
61 °C
–1 bis 61 °C
±0,5 °C
76 mm
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung
420 mm
Glas
Thermometer
-1 °C
Ja
0,1 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer > 420 mm L; -1 bis +61 °C; 76 mm Eintauchtiefe