Learn More
Memmert™ Durchführung (Silikon)
Mit Silikonstopfen verschließbar
Marke:  Memmert™ HPP2200ecoD8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17159744
  • 341.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardposition hinten (nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten)
  • Feuchtigkeitsdicht, kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
HPP2200eco
Silikon
40 mm
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung (Silikon) > HPP2200eco