Learn More
Memmert™ Durchführung recht Mitte/Mitte
Zum seitlichen Einführen von Zuleitungen, mit Klappe verschließbar
130.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Farbe Klar
Durchmesser (metrisch) 23 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17110275
Unterlagen ansehen
Memmert™
IPP750ecoF2
IPP750eco
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17129834
Unterlagen ansehen
Memmert™
HPP410ecoF2
HPP410eco
251.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17139694
Unterlagen ansehen
Memmert™
HPP110ecoF2
HPP110eco
226.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17150065
Unterlagen ansehen
Memmert™
IPP1060ecoF2
IPP1060eco
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17160105
Unterlagen ansehen
Memmert™
IPP110ecoF2
IPP110eco
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17179644
Unterlagen ansehen
Memmert™
HPP1060ecoF2
HPP1060eco
226.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17179784
Unterlagen ansehen
Memmert™
HPP260ecoF2
HPP260eco
226.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17189874
Unterlagen ansehen
Memmert™
HPP750ecoF2
HPP750eco
251.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17190185
Unterlagen ansehen
Memmert™
IPP260ecoF2
IPP260eco
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17190225
Unterlagen ansehen
Memmert™
IPP410ecoF2
IPP410eco
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardplatzierung rechts Mitte/Mitte
  • Nicht für Modellgröße 110 und 260 mit Lichtmodul
Spezifikation
Spezifikation
Klar
23 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung recht Mitte/Mitte