Learn More
Memmert™ Durchführung hinten (individuell platzierbar)
Feuchtedicht, mit Klappe und Silikonstopfen verschließbar
Marke: Memmert™ HPP1060ecoF6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten
- Feuchtigkeitsfest
- Kann mit Klappe und Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Klar | |
HPP1060eco | |
23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung hinten (individuell platzierbar) > HPP1060eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur