Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss
Material: Silikon; Zur Verwendung mit: ICO50
Marke: Memmert™ ICO50F7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feuchtigkeitsfest
- Kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
ICO50 | |
Silikon | |
Eingangsanschluss | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss > Kann verwendet werden mit: ICO50
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur