Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 57 mm für UF750plus
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF750plusF8
Artikelnummer. 17589605
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 57 mm Durchmesser
  • Klappenverschluss
  • Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Eingangsanschluss
57 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 57 mm für UF750plus > Kann verwendet werden mit: UF750plus