Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 38 mm für UN30
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UN30F7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 38 mm klarem Durchmesser
- Verschluss mit Klappe und Stopfen
- Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
UN30 Ofen | |
Eingangsanschluss | |
38 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 38 mm für UN30 > Kann verwendet werden mit: UN30
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur