Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF750plus, Standardposition links Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF750plusF0
Artikelnummer. 17509605
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Verschluss mit Klappe und Stopfen
  • Standardposition links Mitte/Mitte
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Eingangsanschluss
23 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF750plus, Standardposition links Mitte/Mitte > Kann verwendet werden mit: UF750plus