Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF160plus, Standardposition links Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UF160plusF0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
- Verschluss mit Klappe und Stopfen
- Standardposition links Mitte/Mitte
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Eingangsanschluss | |
23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF160plus, Standardposition links Mitte/Mitte > Kann verwendet werden mit: UF160plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur