Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF160plus, kundenspezifische Position rechts zu bestätigen
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF160plusF5
Artikelnummer. 17519085
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Klappenverschluss
  • Kundenspezifische Position rechts zu bestätigen
Spezifikation
Spezifikation
UF160plus Ofen
Eingangsanschluss
23 mm
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF160plus, kundenspezifische Position rechts zu bestätigen > Kann verwendet werden mit: UF160plus