Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marke: Sartorius BCE2202I-1CEU
1966.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
- Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
- Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
Spezifikation
CEU | |
2200 g | |
10 mg | |
CEU Elektronische Toploading-Waage | |
Präzisionswaage |
RS232, USB C | |
Touchscreen | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
≤1,0 s | |
100 - 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |