Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
GREENER_CHOICE
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke:  Sartorius™ BCE5201I-1S
1468.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16314728
  • 1665.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
  • Überlastschutz
  • Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
  • Verhindert Kreuzkontamination.
  • Abwischbares Design
  • Leicht abnehmbare Teile
  • Effektiver Windschutz
  • Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
  • Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
  • Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
  • Plug-and-Play-Komfort
  • Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
  • Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
  • 12 Integrierte Anwendungen
  • GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
  • Moderne Konnektivitätsmethoden
  • Kennwortschutz für sicheren Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat
5200 g
100 mg
PBT, Glas, Edelstahl
100 mg
Interne Kalibrierung
219 mm
7 kg
Class III
9-poliger USB C
LED; Intuitiv, verschleißfest mit Touchtechnologie
Schwenkstütze, Rahmenwindschutz, Netzteil mit länderspezifischen Netzadaptern, Bedienungsanleitung, Stoßdämpfer
Elektronische Toploading-Waagen
0,9 s
317,00 mm
94 mm
100 bis 240 VAC (±10%)
Internal
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage > Fassungsvermögen: 5200 g; Lesbarkeit: 100 mg; Kalibrierung: Mit interner Kalibrierung