Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Präzisionswaage
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke: Sartorius™ BCE2202-1S
1269.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
- Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
- Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
- Überlastschutz
- Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
- Verhindert Kreuzkontamination.
- Abwischbares Design
- Leicht abnehmbare Teile
- Effektiver Windschutz
- Minimiert Wägefehler durch elektrostatisch geladene Proben mit speziell beschichteten Glasteilen
- Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
- Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
- Plug-and-Play-Komfort
- Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
- Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
- 12 Integrierte Anwendungen
- GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
- Moderne Konnektivitätsmethoden
- Kennwortschutz für sicheren Betrieb
Spezifikation
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat | |
2200 g | |
10 mg | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
10 mg | |
Keine interne Kalibrierung | |
219 mm | |
5,4 kg | |
Class II |
9-poliger USB C | |
LED; Intuitiv, verschleißfest mit Touchtechnologie | |
Schwenkstütze, Rahmenwindschutz, Netzteil mit länderspezifischen Netzadaptern, Bedienungsanleitung, Stoßdämpfer | |
Elektronische Toploading-Waagen | |
0,9 s | |
317,00 mm | |
94 mm | |
100 bis 240 VAC (±10%) |