Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysewaage
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke: Sartorius™ BCE124I-1S
2010.39 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24234" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
- Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
- Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
- Überlastschutz
- Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
- Verhindert Kreuzkontamination.
- Abwischbares Design
- Leicht abnehmbare Teile
- Effektiver Windschutz
- Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
- Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
- Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
- Plug-and-Play-Komfort
- Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
- Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
- 12 Integrierte Anwendungen
- GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
- Moderne Konnektivitätsmethoden
- Kennwortschutz für sicheren Betrieb
Spezifikation
Intern | |
9-poliger USB C | |
Intuitiver, verschleißfester LED-Bildschirm mit Touchtechnologie | |
Waagschale, Unterschale, Netzgerät mit länderspezifischen Adaptern, Windschutz, für Modelle mit Analysenwindschutz | |
Analysenwaagen | |
1,5 s | |
317 mm | |
345 mm | |
100/240 VAC (±10%) |
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat | |
120 g | |
0,1 mg | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
0,1 mg | |
Analytische Waage | |
219 mm | |
7,7 kg | |
Class I |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24234Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 64%