Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysewaage
GREENER_CHOICE
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke:  Sartorius™ BCE64I-1S
1906.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16314748
  • 2070.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entris™ II Waagen der Essential Serie liefern dank monolithischer Wägezellentechnologie äußerst präzise Ergebnisse und die schnellste Stabilisierungszeit ihrer Klasse durch modernste Wägesensoren und eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Hochwertige Standards, hergestellt in Deutschland
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit rechteckiger Wägeschale
  • Überlastschutz
  • Robustes Design, wiegt bis zu einer voreingestellten Menge
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polybutylenterephthalat (PBT), Edelstahl und Glas
  • Verhindert Kreuzkontamination.
  • Abwischbares Design
  • Leicht abnehmbare Teile
  • Effektiver Windschutz
  • Minimiert Wägefehler, die durch elektrostatisch aufgeladene Proben verursacht werden, durch Verwendung speziell beschichteter Glasteile und isoCAL (Kalibrierung und Einstellung mit internem Standard) für genauste Ergebnisse
  • Gewährleistet SOP-konformen Betrieb mit eigenständiger Benachrichtigung, wenn die Kalibrierung außerhalb des normalen Bereichs liegt
  • Kombiniert intuitive, verschleißfeste LED- und Touch-Technologie
  • Plug-and-Play-Komfort
  • Datenausgabe für dynamische Wägeanwendungen
  • Passt sich einfach an Ihre Umgebungsbedingungen an
  • 12 Integrierte Anwendungen
  • GLP-/GMP-konforme Ausdrucke
  • Moderne Konnektivitätsmethoden
  • Kennwortschutz für sicheren Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intern
9-poliger USB C
Intuitiver, verschleißfester LED-Bildschirm mit Touchtechnologie
Waagschale, Unterschale, Netzgerät mit länderspezifischen Adaptern, Windschutz, für Modelle mit Analysenwindschutz
Analysenwaagen
1,5 s
317 mm
345 mm
100/240 VAC (±10%)
CSA-Nummer 80000336/CE-Zertifikat
60 g
0,1 mg
PBT, Glas, Edelstahl
0,1 mg
Analytische Waage
219 mm
7,7 kg
Class I
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius™ Entris™ II Essential Analysewaage > Fassungsvermögen: 60 g, Kalibrierung: Kalibrierung mit internem Standard