Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA2202I-1CEU
2550.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16646243
  • 3025.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat
Geprüft
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤0,9 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
2200 g
10 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung > 2.200 g; 10 mg; verifiziert