Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
GREENER_CHOICE
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA2201I-1S
1910.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16662454
  • 2270.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada
Mit interner Kalibrierung
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤0,9 Sekunden
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Internal
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
2200 g
100 mg
Elektronische Präzisionswaagen
Balance
0,2 A
Class III
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen > 2.200 g; 0,1 g; mit interner Kalibrierung