Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke: Sartorius BCA4202I-1S
2371.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch den Einsatz integrierter Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat, CSA für Kanada | |
Mit interner Kalibrierung | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤0,9 Sekunden | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz | |
Internal |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
4200 g | |
10 mg | |
Elektronische Präzisionswaagen | |
Balance | |
0,2 A | |
Class II |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen > 4.200 g; 10 mg; mit interner Kalibrierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur