Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analysewaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke: Sartorius BCA124I-1CEU
3463.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
- Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
- Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
- Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
- Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
- Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
Spezifikation
CE-Zertifikat | |
Geprüft | |
Intuitive Grafik-Touch-Technologie | |
Glas, PBT, Edelstahl | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät | |
120 g | |
0,1 mg | |
Elektronische Analysenwaage | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz |