Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analysenwaagen
GREENER_CHOICE
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA124I-1S
3087.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16642454
  • 3675.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Entris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Internal
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
120 g
0,1 mg
Elektronische Analysenwaage
Balance
0,2 A
Class I
CE-Zertifikat, CSA für Kanada
Mit interner Kalibrierung
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤1,5 s
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:21
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:21
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application components
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:06
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:06
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:15
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:15
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:31
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:31
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Sartorius Entris™ II Advanced Analysenwaagen > 120 g, mit interner Kalibrierung