Learn More
Entecavir Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15557719
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Entecavir Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15557719 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15557719
Marke: Thermo Scientific Acros 461050010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Entecavir-Monohydrat, 99 %, Acros Organics, Menge: 1 g, Schmelzpunkt 259,0 °C, Molekulargewicht: 295,29, Prozent Reinheit: 99 %, Assay-Prozentbereich: 98,5 % min. (HPLC), CAS: 209216-23-9, ChEBI: CHEBI:59902, Formelgewicht: 295.29, InChI-Schlüssel: YXPVEXCTPGULBZ-WQYNNSOESA-N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Schmelzpunkt 259.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H15N5O3·H20
Menge 1 g
Synonym entecavir hydrate, entecavir monohydrate, baraclude tn, entecavir usan, entecavir hydrate jan, baraclude, 9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylenecyclopentyl guanine monohydrate, entecavir inn, 2-amino-9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidenecyclopentyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one-water 1/1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,24 g/100mL. Other solubilities: soluble in dmf, methanol
InChI-Schlüssel YXPVEXCTPGULBZ-WQYNNSOESA-N
SMILES C=C1C(CC(C1CO)O)N2C=NC3=C2NC(=NC3=O)N.O
IUPAC-Name 2-Amino-9 -[(1 S,3 R,4 S)-4 -hydroxy-3 -(hydroxymethyl)-2 -Methylidenecyclopentyl]-3 H-purin-6-on;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
PubChem CID 16052026
ChEBI CHEBI:59902
Formelmasse 295.29
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Entecavir monohydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Entecavir Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >