Learn More
Energieregulator
Für die Verwendung mit Electrothermal™ Heizmänteln der EM-Serie. Bibby Scientific™ elektrothermische Energieregulatoren ermöglichen eine gleichmäßige und genaue Wärmeübertragung. Enthält Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb.
Marke: Electrothermal 10085-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Electrothermal™ Heizmänteln der EM-Serie.
- Ermöglicht eine gleichmäßige und genaue Wärmeübertragung.
- Mit Anzeigeleuchten für den Betrieb der Stromversorgung und Heizung.
Spezifikation
Festkörper-Simmerstat-Baugruppe | |
90/250 V | |
Energieregulator |
Electrothermal™ Heizmantel der Serie EM | |
Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Energieregulator > Kann verwendet werden mit: Heizmantel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur