Learn More
Labnet™ ENDURO GEL XL MINI-KAMMER KOMPLETT KOMPLETT
Enthält alle Komponenten, die für den Guss und den Lauf horizontaler Gele erforderlich sind. Labnet™ ENDURO™ Gel XL Elektrophoresesystem bietet eine Auslaufsicherheit und eine lange Lebensdauer.
Marke: Labnet™ E0160-230V
Beschreibung
- Die Stromversorgung kann entweder auf Konstantspannung oder Konstantstrom eingestellt werden, wobei die beiden Parameter automatisch gekreuzt werden
- Die Kassetten schützen empfindliche Elektroden vor Beschädigungen und ermöglichen einen einfachen Austausch
- Der Magnetsensor ermöglicht den Stromfluss zu den Elektroden nur bei angebrachtem Deckel
- Belüfteter Deckel zur Ableitung der während der Elektrophorese entstehenden Wärme
- Enthält Geltabletts (1 groß, 2 klein), Kämme, Gießstand, Geltank und digitale Stromversorgung
Spezifikation
Fassungsvermögen an Gelen: 1 groß (12,5 x 12 cm), 2 klein (12,5 x 6 cm), 4 Mikro (6 x 6 cm) | |
Enduro Gel XL, Geltank mit Sicherheitsdeckel und Netzteil, 1 große und 2 kleine Geltabletts, 4 große Kämme und ein Gießstand | |
Ausgangsspannung von 10 bis 150 V/10 – 400 mA |
0 bis 99 Std. oder kontinuierlicher, akustischer Alarm | |
10 x 6,7 x 2,5 in. 24,5 x 17 x 6,2 cm |
|
50/60 Hz |
LBN002 Enduro Gel XL 04 09 Brochure
DateigrößeVersion: 3.1 MB
LBN002 Enduro Gel XL 04 09 Brochure
DateigrößeVersion: 3.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labnet™ ENDURO GEL XL MINI-KAMMER KOMPLETT KOMPLETT > Höhe: 6.2 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur