Learn More
Corning™ Endothelzellwachstum-Ergänzung (ECGS)
Ideal für die endotheliale Zellkultur
126.47 CHF - 449.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523610
|
Corning™
356006 |
100 mg |
449.00 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11553520
|
Corning™
354006 |
15 mg |
126.47 CHF
15 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Corning Endothelzellwachstum-Ergänzung (ECGS), 100 mg, ist eine breit verwendete Ergänzung zur Kultur einer Vielzahl von Zellen, insbesondere Endothelzellen.
- ECGS enthält verschiedene Wachstumsfaktoren (z. B. saures FGF oder ECGF-a)
- Lyophilisiert aus NaCl-haltigem Puffer mit Streptomycin-Sulfat; in serumfreiem Medium rekonstituieren
- Quelle: Rinderhirn
- Empfohlene Konzentration: 50 bis 150 μg/ml Medium, je nach Zelltyp. Einige Primärzellen erfordern eine Zugabe von 1 bis 100 μg/ml Heparin.
Spezifikation
2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens drei Monate lang stabil bei 2 °C bis 8 °C (gefriergetrocknet) oder einen Monat bei -20 °C (solubilisiert). Mehrfaches Einfrieren/Auftauen vermeiden.