Learn More
Endo-(±)-Norborneol, 92 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | endo-(±)-Norborneol |
Namenshinweis | 92% |
CAS | 497-36-9 |
Schmelzpunkt | 148.0°C to 154.0°C |
Prozentgehaltsbereich | (exo-Norborneol) Remainder (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H12O |
MDL-Nummer | MFCD00167747,MFCD00063677 |
Menge | 250 mg |
InChI-Schlüssel | ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0103691 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 181462500 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endo-(±)-Norborneol, 92 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur