Learn More
Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometer aus Edelstahl
Dieses Konsistometer eignet sich zur Bestimmung der Konsistenz viskoser Materialien durch Messung der Strecke, die das Material unter seinem Eigengewicht in einem bestimmten Zeitintervall fließt. Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometer aus Edelstahl prüfen Konsistenz, Viskosität und Durchflussmenge im Vergleich zu den Standards.
Marke:  Cole-Parmer™ 59950-00
Artikelnummer. 11765379
  • 1510.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Dieses Konsistometer eignet sich zur Bestimmung der Konsistenz viskoser Materialien durch Messung der Strecke, die das Material unter seinem Eigengewicht in einem bestimmten Zeitintervall fließt.Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometer aus Edelstahl prüfen Konsistenz, Viskosität und Durchflussmenge im Vergleich zu den Standards.
  • Zur Überprüfung der Konsistenz, Viskosität und Durchflussmenge von Flüssigkeiten
  • Erfüllt die militärische Spezifikation R-81294B für die Lackherstellung
  • Ideal für die Vorgabe von Produktrezepturen zur Standardisierung von Produktchargen
  • Der Konsistometer benötigt für die Messung nur eine Probemenge von 75 ml
  • Eingravierte Graduierungen in 0.5 cm-Schritten gewährleisten exakte Ergebnisse
  • Der federbelastete Auslass verhindert vorzeitigen Probenfluss
  • Die Konstruktion aus Edelstahl sorgt für Korrosionsbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Consistometer
14 cm
8,9 cm
Edelstahl
35,6 cm
75 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Endecotts™ Konsistometer aus Edelstahl > Kapazität: 75 ml