Learn More
SPEX Certiprep™ Extraktor für Mikrofläschchen
Verwenden Sie diese Option, um den Endstopfen aus gefrorenen Mikrofläschchen leicht zu entfernen.
Marke:  SPEX Certiprep™ 6758
Artikelnummer. 15340492
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Endstopfen-Extraktor-Zubehör für das SPEX SamplePrep Mikrovialset für die Tiefkühlmühle 6757 ist ein Tischgerät zum einfachen Entfernen von Endstopfen aus gefrorenen Mikrofläschchen. Legen Sie einfach drei Mikrofläschchen in die Extraktorhalterung und drücken Sie den Extraktorgriff nach unten, um die Endstopfen zu entfernen. Die Probe kann aus dem Fläschchen entnommen werden, während es noch kalt ist. Saugnäpfe unter dem Absauger sichern ihn an der Tischplatte, verhindern ein Verrutschen und ermöglichen eine Einhandbedienung.
Spezifikation
Spezifikation
Extraktor mit Endstopfen
Fasst bis zu drei Mikrofläschchen
6757 Mikrofläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SPEX Certiprep™ Extraktor für Mikrofläschchen >