Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves Artikelnummer.: 17803782
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves
Artikelnummer. 17803782 Alle ansehen Ansell Produkte
5.5
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17803782
Marke: Ansell 330113055
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex, powder-free surgical green underglove for effortless double gloving and intra-operative changes.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Low-friction outer surface finish offers effortless donning and optimal comfort when double gloved
  • Green color for easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ± 1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ± 0,03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 5.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,48 ± 1,18 mil
Dicke (metrisch) 0,19 ± 0,03 mm
Modell ENCORE-330113
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm
Name des Produkts
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves >