Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabin Artikelnummer.: 15781789
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabin
Artikelnummer. 15781789
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15781789
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462070010
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143491-57-0
Summenformel C8H10FN3O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emtricitabin
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: Sehr löslich in Methanol, leicht löslich in Acetonitril
Merck Index 153622
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Formelmasse 247,24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number462070050,462070010
ChargennummerA0444785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number462070050,462070010
ChargennummerA0442005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number462070050,462070010
ChargennummerA0436496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number462070050,462070010
ChargennummerA0439315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number462070050,462070010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Emtricitabin >