Learn More
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS
Empty Thermo Scientific™ Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation are ideal for handling your QuEChERS samples. They come with screw caps for secure sealing, and are packaged separately.
236.20 CHF - 459.00 CHF
Spezifikation
Basismaterial | Polypropylene |
---|---|
Beschreibung | Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | QuEChERS |
Typ | QuEChERS Sample Prep |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30117600
|
Thermo Scientific™
60106-CT-2 |
2 mL | Clear screw cap | 1000 |
459.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30117599
|
Thermo Scientific™
60106-CT-15 |
15 mL | Blue screw cap | 500 |
236.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
30117601
|
Thermo Scientific™
60106-CT-50 |
50 mL | Blue screw cap | 500 |
248.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation provide a reliable solution for your sample preparation needs. Featuring screw caps, these tubes help ensure secure sealing, and are designed for easy handling to fit your centrifugation needs.
- Compatible with QuEChERS sample preparation
- For use in centrifuges
- Secure sealing with screw caps
- Ideal for precise and efficient analysis of pesticides in foods
Spezifikation
Polypropylene | |
Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS | |
QuEChERS | |
QuEChERS Sample Prep |