Learn More
Electrothermal™ EMEA Serie Extraktions-Heizhaube mit Rührfunktion mit 6 Positionen
Erwärmt mehrere Rundkolben gleichzeitig mit der zusätzlichen Funktion des magnetischen Rührens. Electrothermal™ EMEA Serie Extraktions-Heizhaube mit 3 Positionen verfügt über ein belüftetes Gehäuse mit einem einzigartigem Luftstrom, um sicherzustellen, dass das äußere Gehäuse sicher berührt werden kann.
Marke:  Electrothermal™ 03076-37
Artikelnummer. 11788242
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung des Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
  • Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm sind im Lieferumfang enthalten
  • Für Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml bis 1000 ml auf allen Positionen
  • Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, wodurch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit gewährleistet wird
  • Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmesolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
  • Die Abschirmung (geerdet) umschließt das Heizelement für zusätzliche Sicherheit
  • Einzelne Heizelemente sind austauschbar
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
  • Ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
  • Ermöglicht Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
  • Eine Rührsteuerung steuert alle drei Positionen
Spezifikation
Spezifikation
6 x 100 ml
230 V
6 Aussparungen
500 W
450 °C
270 x 1210 x 110 mm
Oberteil aus Polypropylen/pulverbeschichtetes Aluminium
50 bis 1000 U/min
10.1 kg
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ EMEA Serie Extraktions-Heizhaube mit Rührfunktion mit 6 Positionen >