Learn More
Electrothermal™ EMEA Serie Extraktions-Heizhaube mit Rührfunktion mit 3 Positionen
Erwärmt mehrere Rundkolben gleichzeitig mit der zusätzlichen Funktion des magnetischen Rührens. Electrothermal™ EMEA Serie Extraktions-Heizhaube mit 3 Positionen verfügt über ein belüftetes Gehäuse mit einem einzigartigem Luftstrom, um sicherzustellen, dass das äußere Gehäuse sicher berührt werden kann.
Marke: Electrothermal™ 03076-22
Beschreibung
- Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung des Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
- Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm sind im Lieferumfang enthalten
- Für Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml bis 1000 ml auf allen Positionen
- Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, wodurch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit gewährleistet wird
- Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmesolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
- Die Abschirmung (geerdet) umschließt das Heizelement für zusätzliche Sicherheit
- Einzelne Heizelemente sind austauschbar
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
- Ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
- Ermöglicht Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
- Eine Rührsteuerung steuert alle drei Positionen
Spezifikation
3 x 1000 ml | |
230 V | |
3 Aussparungen | |
50 bis 1000 U/min | |
8.4 kg | |
50/60 Hz |
285 x 755 x 130 mm | |
Oberteil aus Polypropylen/pulverbeschichtetes Aluminium | |
UK- und EU-Stecker | |
940 W | |
450 °C |