Learn More
Merck Sterivex sterile druckbetriebene Einheiten
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko der gefilterten Lösung durch direkte Dispensierung. EMD Millipore Sterivex sterile druckbetriebene Geräte sind gebrauchsfertig und filtern Lösungen mit einem Volumen von 100 bis 2000 ml. Erhältlich mit verschiedenen Aufsätzen, Porengrößen und Membrantypen.
313.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Verbinder | Weiblicher Luer-Lok mit vorgelagerter Entlüftung |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 10 cm2 |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Auslassanschluss | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Auslassanschluss | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10490581
|
Merck
SVGP01015 |
PES | 0,22 μm | Männliche Tülle | 15/Packung |
342.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10470391
|
Merck
SVGPB1010 |
PES | 0,22 μm | Abfüllglocke | 10/Packung |
313.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10186370
|
Merck
SVGP01050 |
PES | 0,22 μm | Männliche Tülle | 50/Packung |
1150.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10589212
|
Merck
SVGPL10RC |
PES | 0,22 μm | Männlicher Luer-Lok | 15/Packung |
473.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10471351
|
Merck
SVHV010RS |
PVDF | 0,45 μm | Männliche Tülle | 50/Packung |
812.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10430971
|
Merck
SVGV010RS |
PVDF | 0,22 μm | Männliche Tülle | 50/Packung |
770.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10034470
|
Merck
SVHV01015 |
PVDF | 0,45 μm | Männliche Tülle | 15/Packung |
411.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10519012
|
Merck
SVGV01015 |
PVDF | 0,22 μm | Männliche Tülle | 15/Packung |
411.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10258280
|
Merck
SVGVB1010 |
PVDF | 0,22 μm | Abfüllglocke | 10/Packung |
355.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10616361
|
Merck
SVGVL10RC |
PVDF | 0,22 μm | Männlicher Luer-Lok | 15/Packung |
418.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10319880
|
Merck
SVHVB1010 |
PVDF | 0,45 μm | Abfüllglocke | 10/Packung |
334.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10626361
|
Merck
SVHVL10RC |
PVDF | 0,45 μm | Männlicher Luer-Lok | 15/Packung |
573.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko der gefilterten Lösung durch direkte Dispensierung.Sterivex sterile druckbetriebene Geräte sind gebrauchsfertige Einheiten, die Lösungen mit Volumina von 100 bis 2.000 ml filtern.Erhältlich mit verschiedenen Aufsätzen, Porengrößen und Membrantypen.
- Antrieb durch Spritze, Peristaltikpumpe oder Druckgefäß
- Die Selbstbelüftung verhindert Lufteinschlüsse, die die Filtration verlangsamen
- Gehäuse aus Eastar™ Copolyester
- Die Geräte sind zu 100 % auf Integrität geprüft, einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert
- Mit weiblichem Luer-Lock™ Einlass und männlicher Tülle, männlichem Luer-Lock oder Auslass mit Abfüllglocke
- Millipore Express™ PES-(Polyethersulfon)-Membran— für schnellen Durchfluss und niedrigere Proteinbindung bei der Sterilisation wässriger Lösungen
- Durapore™ PVDF-Membran—für Sterilisation/Klärung biologischer Lösungen mit niedrigster Proteinbindung
Spezifikation
Klar | |
Ja | |
10 cm2 | |
Schnelle Durchflussrate und geringe Proteinbindung bei der Sterilisation von wässrigen Lösungen | |
45 °C |
Weiblicher Luer-Lok mit vorgelagerter Entlüftung | |
Steril | |
≥ 650 ml/min (bei 0,7 bar, 25 °C) | |
113 °F | |
Flaschenaufsatzfilter |