Learn More
Merck PureProteome™ Protein A/G-Mix, magnetische Beads-System
Leistungsstarkes System zur schnelleren, einfacheren und reproduzierbaren Isolierung von Antikörpern als je zuvor
520.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Protein A/G-Magnet-Bead-Mischung |
---|---|
Partikelgröße | 10 μm |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation, quervernetzte Immunpräzipitation, Antikörperaufreinigung |
Matrix | Magnetic Beads |
Beschreibung
Das PureProteome Protein A/G Mix Magnetic Bead System liefert Forschern die Leistungsfähigkeit aus der Kombination von Protein A und Protein G Immunglobulin-Bindungsaffinitäten in einem praktischen Produkt mit magnetischen Beads, was zu einer größeren Antikörperkompatibilität führt als Protein A oder Protein G allein.
- Geeignet für Immunpräzipitation, vernetzende Immunpräzipitation, Antikörperaufreinigung
- Bindungsvermögen: 2 bis 3 mg Kaninchen-IgG pro ml Suspension
- Hohe Kapazität: Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Einheitliche Ergebnisse ohne Probenverlust: Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Schnelle Verarbeitungszeit: Die Beads werden innerhalb von Sekunden immobilisiert; die erhöhte Kinetik der Bead/-Protein-Bindung ermöglicht eine kürzere Inkubation.
- Partikelgröße: 10μ m
Spezifikation
Protein A/G-Magnet-Bead-Mischung | |
2 bis 8 °C | |
Magnetic Beads |
10 μm | |
Immunpräzipitation, quervernetzte Immunpräzipitation, Antikörperaufreinigung |