Learn More
Merck PureProteome™ Protein A/G-Mix, magnetische Beads-System
Leistungsstarkes System zur schnelleren, einfacheren und reproduzierbaren Isolierung von Antikörpern als je zuvor
Marke:  Merck LSKMAGAG02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15526850
  • 520.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PureProteome Protein A/G Mix Magnetic Bead System liefert Forschern die Leistungsfähigkeit aus der Kombination von Protein A und Protein G Immunglobulin-Bindungsaffinitäten in einem praktischen Produkt mit magnetischen Beads, was zu einer größeren Antikörperkompatibilität führt als Protein A oder Protein G allein.
  • Geeignet für Immunpräzipitation, vernetzende Immunpräzipitation, Antikörperaufreinigung
  • Bindungsvermögen: 2 bis 3 mg Kaninchen-IgG pro ml Suspension
  • Hohe Kapazität: Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
  • Einheitliche Ergebnisse ohne Probenverlust: Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
  • Schnelle Verarbeitungszeit: Die Beads werden innerhalb von Sekunden immobilisiert; die erhöhte Kinetik der Bead/-Protein-Bindung ermöglicht eine kürzere Inkubation.
  • Partikelgröße: 10μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Protein A/G-Magnet-Bead-Mischung
10 μm
Immunpräzipitation, quervernetzte Immunpräzipitation, Antikörperaufreinigung
2 x 1 ml
2 bis 8 °C
Magnetic Beads