Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Beads
Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung von Proteinen
317.00 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen |
Matrix | Magnetic Beads |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12666336
|
Merck
LSKMAGN01 |
NHS FlexiBind Magnet-Bead System | 1 x 0,5 ml | 10 μm |
317.00 CHF
0.50 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12541219
|
Merck
LSKMAGN04 |
NHS FlexiBind Magnet-Bead System | 4 x 0,5 ml | 10 μm |
1150.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Generierung benutzerspezifischer Affinitäts-Beads für die Bindung an den Target-Liganden
- Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
- Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
- Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen | |
Magnetic Beads |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol