Learn More
Merck PureProteome™ Magnetische Beads
Für die schnelle und reproduzierbare Isolierung von Proteinen
Marke: Merck LSKMAGN04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Generierung benutzerspezifischer Affinitäts-Beads für die Bindung an den Target-Liganden
- Komplexe Chemie in Kombination mit viel Oberfläche liefert mehr Bindungsstellen für Proteine
- Partikel sind sichtbar, da sie an der Röhrchenseite anhaften; dies sorgt für eine schnelle und einfache Aspiration und vollständige Pufferbeseitigung.
- Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
- Die erhöhte Kinetik der Bead-Proteindindung ermöglicht kürzere Inkubationszeiten.
- Deutlich erschwinglicher als vergleichbare Magnet-Beads
Spezifikation
NHS FlexiBind Magnet-Bead System | |
10 μm | |
Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen/Organellen, Interaktionen zwischen Proteinen |
4 x 0,5 ml | |
2 bis 8 °C | |
Magnetic Beads |