Learn More
Merck MultiScreen™HTS 8-Well Streifen mit Immobilon™-P Membran aus PVDF
8-Well-Streifen ermöglichen die gleichzeitige Verarbeitung von weniger als 96 Proben
293.00 CHF - 1715.00 CHF
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Array | 1 x 8 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | ABS-Kunststoff |
Anzahl Wells | 8 |
Includes: 12 Streifen mit 8 Wells in einem Stützrahmen. Zusätzliche Stützrahmen sind auch separat erhältlich.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10169794
|
Merck
M8IPS4510 |
8 Well-Streifen für Mikrotiterplatten |
1715.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10174073
|
Merck
M8IPFRAME |
Trägerrahmen für Mikrotiterplattenstreifen |
293.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für ELISPOT- und Proteinbindungs-Assays
Spezifikation
Streifenplatte | |
Durchsichtig | |
8 |
1 x 8 | |
ABS-Kunststoff | |
Steril |