Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay-Platten
Diese Hilfsmittel ermöglichen Hochdurchsatzstudien von ADME-Prozessen: Untersuchung der Adsorption, der Verteilung, des Stoffwechsels und der Abscheidung potenzieller Medikamente
582.00 CHF - 2475.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10741801
|
Merck
MAIPN4550 |
Durchsichtig | MultiScreen-IP Filterplatte |
2475.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11734694
|
Merck
MPC4NTR10 |
Durchsichtig | MultiScreen Plate |
1380.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10278471
|
Merck
MSSACCEPT0R |
Weiß | MultiScreen Acceptor Plate |
1860.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10164213
|
Merck
MAIPNTR10 |
Durchsichtig | MultiScreen-IP Filterplatte |
582.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513224
|
Merck
MATRNPS50 |
Klar | MultiScreen Transport Receiver Filter Plate |
793.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
- Zur Verwendung in Vakuumkammern, automatisierten Liquid-Handling-Systemen oder Mikroplatten-Szintillationszählern. Ganze Versuchsreihen können so auf einer Platte durchgeführt werden
- Die Membran-zu-Platte-Abdichtung verhindert den Crosstalk von Reagenzien und begrenzt den optischen Crosstalk. Eine Unterdrainage sorgt für den Erhalt des Flüssigkeitsvolumens bei Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen
- Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
- Für Anwendungen mit hohen Proteinbindungenverwenden Sie Platten mit Immobilon™-P PVDF oder Cellulosemischester Für hohe Nukleinsäurebindungenverwenden Sie Platten mit Cellulosemischester, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen Für Trennungen beladener Biomoleküle wählen Sie aus positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulose-Membranen
- Für geringe biomolekulare Bindungenverwenden Sie Platten mit hydrophilen Durapore™ PVDF-, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
- Für Assays, die Beständigkeit gegen Lösungsmittel erfordernverwenden Sie Platten mit hydrophilen Membranen aus PTFE
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
†Mit Deckel, Filterplatte und Auffangplatte.
‡Mit erweitertem Zentrifugendeckel, Filterplatte und Auffangplatte.
††Besteht aus einer Halterung mit 96 Plätzen und einer 96-Well-Auffangplatte, die mit Microcon YM-10 Filtereinheiten vorbeladen ist.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Unsteril |