Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm-Messgerät und Zubehör
Messen Sie den transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) von Epithelzellen in einer Kultur
90.00 CHF - 5085.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 7,3 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 19 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,3 in. |
Höhe (metrisch) | 6 cm |
Hertz | 12,5 Hz |
Includes: Millicell-ERS2 wird mit Messgerät, Batterie, STX01-Elektrode, 1,000 Ω-Testelektrode und Akkuladegerät geliefert. Spezielle Elektroden für Millicell-96 Well Platten sind erhältlich (Kat. Nr. MERSSTX00).
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11740363
|
Merck
MERSSTX00 |
Spezialelektrode | N/A | |||||||
11750363
|
Merck
MERSSTX03 |
Einstellbare Elektrode |
994.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11760363
|
Merck
MERSSTX04 |
Feste Testelektrode | N/A | |||||||
11754654
|
Merck
MERS00002 |
Millicell Ers 2 V Ohm-Messgerät | N/A | |||||||
Beschreibung
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz. Ausschließlich für die Verwendung mit Zellen, die in Millicell™ Kulturplatten-Einsätzen kultiviert werden.
Verwendet Wechselstrom für Membranwiderstandsmessungen, wodurch eine Null-Nettoladung auf Zellen erzeugt wird und nachteilige Gleichstromeffekte auf Zellmembranen eliminiert werden. Ein Silber/Silberchlorid (Ag/AgCI)-Pellet auf jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Durch die geringe Größe der Elektroden kann der Anwender die transepitheliale Spannung und den Widerstand von Zellen auf mikroporösen Membranen einfach messen.
Warranty
Elektroden und Batterien bieten Garantie für 30 Tage ab dem Datum, an dem der Kunde diese Artikel erhält
Spezifikation
7,3 in. | |
2,3 in. | |
12,5 Hz | |
8 bis 10 h | |
10° bis 38 °C | |
1,4 kg |
19 cm | |
6 cm | |
0 bis 90 % | |
50 ° bis 100 °F | |
3 lbs. | |
11 cm |